Learn More
L-Noradrenaline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Noradrenaline |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11NO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8,10-12H,4,9H2/t8-/m0/s1 |
| Poids de la formule | 169.0739 |