Learn More
L-Norleucine-d9, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Norleucine-3,3,4,4,5,5,6,6,6-d9 |
| CAS | 1331889-36-1 |
| Formule moléculaire | C6 2H9 H4 N O2 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | (2S)-2-Amino-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonadeuteriohexanoic acid, L-Norleucine-d9, L-Norleucine-3,3,4,4,5,5,6,6,6-D9 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O |
| Nom IUPAC | (2S)-2-amino-3,3,4,4,5,5,6,6,6-acide nonadeutérohexanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 140.23 |
| Poids de la formule | 140.1511 |