Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-norvaline, 99 %
Code produit 10677552 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10677552 1 g Flacon en verre 1g
10299493 5 g Flacon en verre 5g
10036193 50 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10677552 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 226020010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6600-40-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6600-40-4
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00064421
Clé InChI SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N
Synonyme l-norvaline, norvaline, s-2-aminopentanoic acid, h-nva-oh, 2s-2-aminopentanoic acid, l-2-aminovaleric acid, l-2-aminopentanoic acid, norvaline, l, s-2-aminovaleric acid, l-+-norvaline
CID PubChem 65098
ChEBI CHEBI:18314
Nom IUPAC acide (2S)-2-aminopentanoïque
SMILES CCC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Norvaline
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Autres acides aminés (TLC) not detectable
Conditionnement Flacon en verre
Beilstein 04, 416
Rotation spécifique +23.5° to +25.5° (20°C, 589nm) (c=10, 6N HCl)
Merck Index 15, 6805
Conditions de rotation spécifiques 24.50 (20.00°C c=10,6 N HCl)
Quantité 1 g
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.5%
Forme physique Poudre cristalline fine