Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-norvaline, 99 %
Code produit 11302646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11302646 5 g 5g
11392636 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11302646 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L08658.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.40€
    101.65€ / 5g
    Économisez 20.75€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6600-40-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
L-Norvaline enhances NO production from activated macrophages. It is known to promote tissue regeneration and muscle growth and become a precursor in the penicillin biosynthetic pathway. It also can be used for nutrition agent and drug synthesis. For example: it can react with phthalic acid anhydride to get N,N-phthaloyl-L-norvaline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-norvaline améliore la production de NO à partir de macrophages activés. Il est connu pour promouvoir la régénération tissulaire et la croissance musculaire et pour devenir un précurseur dans la voie biosynthétique de la pénicilline. Il peut également être utilisé pour la synthèse d’agents nutritionnels et de médicaments. Par exemple : il peut réagir avec l’anhydride d’acide phtalique pour obtenir la N,N-phtaloyl-L-norvaline.
Solubilité
Soluble dans l’eau (presque transparent), 10,5 g/100 ml (18°C).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6600-40-4
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00064421
Clé InChI SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N
Synonyme l-norvaline, norvaline, s-2-aminopentanoic acid, h-nva-oh, 2s-2-aminopentanoic acid, l-2-aminovaleric acid, l-2-aminopentanoic acid, norvaline, l, s-2-aminovaleric acid, l-+-norvaline
CID PubChem 65098
ChEBI CHEBI:18314
Nom IUPAC acide (2S)-2-aminopentanoïque
SMILES CCC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Norvaline
Point de fusion >300°C
Beilstein 1721162
Merck Index 14,6716
Informations sur la solubilité Soluble in water (almost transparency),10.5g/100 mL (18°C).
Quantité 5 g
Poids de la formule 117.15
Rotation optique +25° (c=10 in 20% HCl)
Pourcentage de pureté 99%