Learn More
L-Norvaline, MP Biomedicals™
Code produit 11478110 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11478110 10 g
11458110 1 g
11468110 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11478110 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210249510
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
CAS: 6600-40-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 6600-40-4
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00064421
Clé InChI SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N
Synonyme l-norvaline, norvaline, s-2-aminopentanoic acid, h-nva-oh, 2s-2-aminopentanoic acid, l-2-aminovaleric acid, l-2-aminopentanoic acid, norvaline, l, s-2-aminovaleric acid, l-+-norvaline
CID PubChem 65098
ChEBI CHEBI:18314
Nom IUPAC Acide (2S)-2-aminopentanoïque
SMILES CCC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Norvaline
Quantité 10 g
Poids de la formule 117.1
Forme physique Solide