Learn More
L-Norvaline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Norvaline |
| CAS | 6600-40-4 |
| Formule moléculaire | C5 H11 N O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | (S)-2-Aminovaleric acid, a-L-Aminopentanoic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | CCC[C@H](N)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide (2S)-2-aminopentanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 117.146 |
| Poids de la formule | 117.079 |