Learn More
Melford Chlorhydrate de L-ornithine
Description
Régulateur de croissance polyamine.
Régulateur de croissance polyamine.
Spécification
Spécification
| CAS | 3184-13-2 |
| Formule moléculaire | C5H12N2O2-HCl |
| Quantité | 100 g |