Learn More
L-Chlorhydrate d’Ornithine-13C5, TRC
Code produit 17987524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17987524 5 mg 5mg
17939074 1 mg 1mg
17948664 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17987524 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO6955515MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire 13C5H12N2O2 • HCl
Poids moléculaire (g/mol) 137.123646
Synonyme (S)-2,5-Diaminopentanoic Acid Hydrochloride-13C5, L-Ornithine Monohydrochloride-13C5, L-(+)-Ornithine Monohydrochloride-13C5, (S)-α,δ-Diaminovaleric Acid-13C5, 5-Amino-L-norvaline-13C5;
SMILES N[13C@@]([13C]([H])([H])[13C]([H])([H])[13C]([H])([H])N)([H])[13C](O)=O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Ornithine Hydrochloride-13C5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m1./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;
Pourcentage de pureté >95%