Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de L-ornithine, réactif de culture cellulaire
Code produit 15423049
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15423049 50 g 50g
15410127 100 g 100g
15420127 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15423049 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60241.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3184-13-2 | C5H13ClN2O2 | 168.621 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3184-13-2
Formule moléculaire C5H13ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 168.621
Numéro MDL MFCD00064562
Clé InChI GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Synonyme l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
CID PubChem 76654
Nom IUPAC acide (2S)-2,5-diaminopentanoïque ; chlorhydrate
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Ornithine hydrochloride
Point de fusion ∽238°C (decomposition)
Couleur Blanc
Beilstein 3625847
Merck Index 14,6874
Quantité 50 g
Poids de la formule 168.62
Rotation optique +23° (c=5 in 5N HCl)
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre cristalline