Learn More
Chlorhydrate de L-ornithine, 99 %, MP Biomedicals
Code produit 11481961 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11481961 100 g
11471961 25 g
11413100 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11481961 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219471880
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
La L-ornithine est un produit de la dégradation par l'arginase et joue un rôle important dans le métabolisme de l'ammoniac via le cycle de l'urée.
Identifiants chimiques
CAS 3184-13-2
Formule moléculaire C5H13ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 168.621
Numéro MDL MFCD00064562
Clé InChI GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Synonyme l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
CID PubChem 76654
Nom IUPAC acide (2S)-2,5-diaminopentanoïque;chlorhydrate
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Ornithine, 99%, Hydrochloride
Note relative au nom Ce matériau est essentiellement exempt de citrulline et d’ammoniac.
Quantité 100 g
Poids de la formule 168.6
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Cristalline