Learn More
Chlorhydrate de L-ornithine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440043
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440043 100 g 100g
11430043 25 g 25g
11450043 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440043 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12111.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3184-13-2 | C5H13ClN2O2 | 168.621 g/mol
L-Ornithine hydrochloride is used in the biosynthesis of L-arginine, L-proline and polyamines. It plays an important role in ammonia metabolism via the urea cycle.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de L-ornithine est utilisé dans la biosynthèse de la L-arginine, L-proline et des polyamines. Il joue un rôle important dans le métabolisme de l’ammoniac via le cycle de l’urée.
Solubilité
Soluble dans l’eau (543 mg/ml à 20°C) et dans l’alcool.
Remarques
Conserver à température ambiante. Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3184-13-2
Formule moléculaire C5H13ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 168.621
Numéro MDL MFCD00064562
Clé InChI GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Synonyme l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
CID PubChem 76654
Nom IUPAC acide (2S)-2,5-diaminopentanoïque ; chlorhydrate
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Ornithine hydrochloride
Point de fusion ∼238°C (decomposition)
Beilstein 3625847
Merck Index 14,6874
Informations sur la solubilité Soluble in water (543mg/ml at 20°C),and alcohol.
Quantité 100 g
Poids de la formule 168.62
Rotation optique +23° (c=5 in 5N HCl)
Pourcentage de pureté 99%