Learn More
L(+)-Chlorhydrate d‘ornithine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10259393 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10259393 500 g Flacon en plastique 500g
10572141 25 g Flacon en plastique 25g
10666522 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10259393 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129565000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3184-13-2 | C5H12N2O2·HCl | 168.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3184-13-2
Formule moléculaire C5H12N2O2·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 168.62
Numéro MDL MFCD00064562
Clé InChI GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Synonyme l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
CID PubChem 76654
Nom IUPAC acide (2S)-2,5-diaminopentanoïque ; chlorhydrate
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Ornithine hydrochloride
Point de fusion 245.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Quantité 500 g
Beilstein 04, 420
Merck Index 14, 6874
Conditions de rotation spécifiques + 24.00 (20.00°C c=4,6N HCl)
Rotation spécifique + 24.00
Informations sur la solubilité (5% in 1 N HCl) Clear colorless
Poids de la formule 168.62
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre