Learn More
L-Ornithine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16479386
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16479386 100 mg
16472506 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16479386 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW017018100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress L-Ornithine hydrochloride is a free amino acid that plays a central role in the urea cycle and is also important for the disposal of excess nitrogen.
L-Ornithine hydrochloride is a free amino acid that plays a central role in the urea cycle and is also important for the disposal of excess nitrogen.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Ornithine hydrochloride
CAS 3184-13-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H13ClN2O2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 100 mg/mL (593.05 mM) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
SMILES NCCC[C@@](N)([H])C(O)=O.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 168.62
Poids de la formule 168.62
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism