Learn More
Chlorhydrate de L-ornithine MP Biomedicals
Code produit 11483090 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11483090 5 g
11403100 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483090 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210042105
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 6153-39-5
Formule moléculaire C7H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 142.154
Clé InChI NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate
CID PubChem 3083941
Nom IUPAC 5-méthylbenzène-1,3-diol ; hydrate
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Ornithine
Plage de pourcentage du dosage ∽99 %
Quantité 5 g
Poids de la formule 168.6
Forme physique Poudre