Learn More
Chlorhydrate de L-Ornithine, TRC
Code produit 30134077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
5 g
25 g
Conditionnement:
10mg
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134077 25 g 25g
30010518 5 g 5g
30006654 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134077 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO69555025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3184-13-2
Formule moléculaire C5 H12 N2 O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 168.62
Synonyme L-Ornithine, monohydrochloride (9CI), Ornithine, monohydrochloride, L- (8CI), L-(+)-Ornithine monohydrochloride, L-Ornithine hydrochloride, Ornithine hydrochloride, Ornithine monohydrochloride
Nom IUPAC (2S)-2,5-acide diaminopentanoïque ; Chlorhydrate
SMILES Cl.NCCC[C@H](N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Ornithine hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
Quantité 25 g
Poids de la formule 168.0666
Pourcentage de pureté >95%