Learn More
L(-)-périllaldéhyde, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10471821 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10471821 25 g Flacon en verre 25g
10461821 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10471821 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 203660250
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 18031-40-8 | C10H14O | 150.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18031-40-8
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Numéro MDL MFCD00001543
Clé InChI RUMOYJJNUMEFDD-SNVBAGLBSA-N
Synonyme --perillaldehyde, s---perillaldehyde, s-4-prop-1-en-2-yl cyclohex-1-enecarbaldehyde, l-perillaldehyde, s-p-mentha-1,8-dien-7-al, unii-5el0y7p6lp, --perillaaldehyde, perillaldehyde,-, s-4-isopropenyl-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-1-methylethenyl-, 4s
CID PubChem 2724159
ChEBI CHEBI:86938
Nom IUPAC (4S)-4-prop-1-en-2-ylcyclohexène-1-carbalaldéhyde
SMILES CC(=C)C1CCC(=CC1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Perillaldehyde
Note relative au nom 90%
Couleur Jaune
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 104°C to 105°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 95°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5040 to 1.51
Quantité 25 g
Beilstein 07, 158
Merck Index 14, 7167
Gravité spécifique 0.97
Conditions de rotation spécifiques − 115.00 (20.00°C c=10,C2H5OH)
Rotation spécifique -115
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(-)-Perillaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.