Learn More
L-Phényl-d5-alanine-2,3,3-d3-Nt-BOC, CDN
Code produit 30325380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.05 g
0.1 g
Conditionnement:
0.05g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325380 0.05 g 0.05g
30322995 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30325380 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND63330.05G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine-D8 (phenylalanine-D8)
CAS 106881-07-6
Formule moléculaire C14 D8 H11 N O4
Quantité 0.05 g
Synonyme L-Phenyl-2,3,4,5,6-d5-alanine-α,β,β-d3, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]- (9 CI), (2 S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-2,3,3-trideuterio-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoic acid, L-Phenyl-d5-alanine-2,3,3-d3-N-t-BOC, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-phenyl-2,3,4,5,6-d5-alanine-α,β,β-d3, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine-D8 (phenylalanine-D8), N-tert-Butoxycarbonyl-L-phenylalanine-d8, N-BOC-L-phenylalanine-d8
Formule InChI InChI=1 S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11 H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i4D,5 D,6 D,7 D,8 D,9D2,11 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])[C@]([2 H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
Nom IUPAC Ácido (2 S)-2,3,3-trideuterio-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)propanoico
Poids moléculaire (g/mol) 273.3543
Poids de la formule 273,1816 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique