Learn More
L-Phényl-d5-alanine-Nt-BOC, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Boc-L-phenyl-d5-alanine |
| CAS | 121695-40-7 |
| Formule moléculaire | C14 2H5 H14 N O4 |
| Quantité | 0.1 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11 H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i4D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| Nom IUPAC | Ácido (2 S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)propanoico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 270.34 |
| Poids de la formule | 270,1628 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 98 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique |