Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-phénylalanine, 98,5+ %
Code produit 10574061 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10574061 25 g Flacon en plastique 25g
10584061 100 g Flacon en plastique 100g
10445175 500 g Flacon en plastique 500g
13438348 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10574061 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 130310250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.15€
    42.65€ / 25g
    Économisez 8.50€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63-91-2
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00064227
Clé InChI COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
CID PubChem 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Phenylalanine
Point de fusion 270.0°C to 275.0°C
pH 5.4 to 6.0 (1% aq. soln.)
Couleur Blanc
Métaux lourds (sous forme de Pb) 20ppm max.
Spectre IR Authentique
Plomb (Pb) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 98.5+%
Perte à la dessiccation 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Rotation spécifique − 34.10
Cendres sulfatées 0.1% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 27g/L (20°C). Other solubilities: very slightly soluble in methanol, ethanol
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-phénylpropanoïque
Conditions de rotation spécifiques − 34.10 (20.00°C c=2,water,dry basis)
Quantité 25 g
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux