Learn More
L-phénylalanine, 99,85 %, MP Biomedicals™
Code produit 11498250 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11498250 250 g
11478250 25 g
11488250 100 g
11408260 500 g
11418260 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11498250 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210262383
 Article restreint
Expédition estimée: 15-02-2027
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 63-91-2
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Clé InChI COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
CID PubChem 6140
ChEBI CHEBI:17295
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-phénylpropanoïque
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Phenylalanine
Couleur Blanc
Quantité 250 g
Poids de la formule 165.2
Pourcentage de pureté 99.85%
Qualité Culture cellulaire
Forme physique Poudre