Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-phénylalanine, réactif de culture cellulaire
Code produit 15496079
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496079 100 g 100g
15406089 250 g 250g
15416089 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15496079 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63925.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.26€
    93.65€ / 100g
    Économisez 21.61€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
The primary use of L-phenylalanine in the body is in the production of tyrosine, another amino acid. It is an essential amino acid, which is biologically converted into L-tyrosine, another one of the DNA-encoded amino acids, which in turn is converted to L-DOPA and further converted into dopamine, norepinephrine, and epinephrine. L-Phenylalanine is produced for medical, feed, and nutritional applications such as in the preparation of Aspartame.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’utilisation principale de la L-phénylalanine dans le corps a lieu dans la production de la tyrosine, un autre acide aminé. Il s’agit d’un acide aminé essentiel, qui est biologiquement converti en L-tyrosine, un autre des acides aminés encodés à l’ADN, qui est ensuite converti en L-DOPA et ensuite converti en dopamine, norépinéphrine et épinéphrine. La L-phénylalanine est produite pour des applications médicales, alimentaires et nutritionnelles telles que la préparation de l’aspartame.
Solubilité
Soluble dans l’eau. La solubilité aqueuse augmente avec le réchauffement. Également soluble dans le méthanol, l’éthanol ou 1M NH{4}OH
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63-91-2
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00064227
Clé InChI COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
CID PubChem 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Phenylalanine
Couleur Blanc
Beilstein 1910408
Merck Index 14,7271
Informations sur la solubilité Soluble in water; Aqueous solubility increases with warming; Also soluble in methanol,ethanol or 1M NH4OH
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-phénylpropanoïque
Quantité 100 g
Poids de la formule 165.19
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre