Learn More
L-Phenylalanine-d7, TRC
Code produit 30179232
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179232 5 mg 5mg
30179117 25 mg 25mg
30179075 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30179232 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3194165MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69113-60-6
Formule moléculaire C9H4D7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 172.23
Synonyme (2S)-2-Amino-3-phenylpropanoic Acid-d7, (S)-(-)-Phenylalanine-d7, (S)-α-Amino-β-phenylpropionic Acid-d7, (S)-α-Aminohydrocinnamic Acid-d7, (S)-α-Amino-benzenepropanoic Acid-d7;
SMILES N[C@H](C(O)=O)C([2H])([2H])C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Phenylalanine-d7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
Poids de la formule 172.1229
Pourcentage de pureté >95%