Learn More
Chlorhydrate d’ester éthylique de L-phénylalanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420184
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11420184 5 g 5g
11430184 25 g 25g
11440184 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420184 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13618.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3182-93-2 | C11H16ClNO2 | 229.70 g/mol
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride is used as an enzyme substrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester éthylique de L-phénylalanine est utilisé comme substrat enzymatique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Incompatible avec les agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Il est de nature hygroscopique. Protéger de l’humidité et de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3182-93-2
Formule moléculaire C11H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.70
Numéro MDL MFCD00012507
Clé InChI FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N
Synonyme l-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, h-phe-oet.hcl, ethyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-ethyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, l-phenylalanine, ethyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine ethylester, ethyl l-phenylalaninate hcl, phenylalanine ethyl ester hydrochloride, phe-oet.hcl
CID PubChem 165085
Nom IUPAC hydrogen ethyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoate chloride
SMILES [H+].[Cl-].CCOC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Point de fusion 153°C to 157°C
Beilstein 3657823
Informations sur la solubilité Soluble in methanol and water.
Quantité 5 g
Poids de la formule 229.71
Rotation optique +36° (c=5 in Ethanol)
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 98%