Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’ester éthylique de L-phénylalanine, 99 %
Code produit 10296350 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10296350 50 g Flacon en plastique 50g
10022720 10 g Flacon en plastique 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10296350 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 205430500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3182-93-2 | C11H16ClNO2 | 229.70 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3182-93-2
Formule moléculaire C11H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.70
Numéro MDL MFCD00012507
Clé InChI FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N
Synonyme l-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, h-phe-oet.hcl, ethyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-ethyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, l-phenylalanine, ethyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine ethylester, ethyl l-phenylalaninate hcl, phenylalanine ethyl ester hydrochloride, phe-oet.hcl
CID PubChem 165085
Nom IUPAC éthyle (2S)-2-amino-3-phénylpropanoate ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].CCOC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Note relative au nom 99%
Point de fusion 154°C to 157°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CH2CH(NH2)CO2C2H5·HCl
Quantité 50 g
Beilstein 14, 497
Conditions de rotation spécifiques +33.70° (21°C c=2,C2H5OH)
Rotation spécifique + 33.7
Poids de la formule 229.71
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Fine Needle-Like Crystalline Solid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.