Learn More
L-Phenylalanine, MedChemExpress
Code produit 16402519
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16402519 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16402519 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0215
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress L-Phenylalanine ((S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid) is an essential amino acid isolated from Escherichia coli.
L-Phenylalanine is a α2δ subunit of voltage-dependent Ca+ channels antagonist with a Ki of 980 nM. L-phenylalanine is a competitive antagonist for the glycine- and glutamate-binding sites of N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) (KB of 573 μM ) and non-NMDARs, respectively. L-Phenylalanine is widely used in the production of food flavors and pharmaceuticals.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Phenylalanine
Forme physique Solid
CAS 63-91-2
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H11NO2
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonyme (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
Informations sur la solubilité H2O : 6.67 mg/mL (40.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 98.03%
Qualité Research