Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-phénylalanine, 98 %
Code produit 10367060 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10367060 10 g Flacon en verre 10g
10257163 2.5 g Flacon en verre 2.50g
10073473 50 g Flacon en verre 50g
15109183 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10367060 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130320100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7524-50-7 | C10H14ClNO2 | 215.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7524-50-7
Formule moléculaire C10H14ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.68
Numéro MDL MFCD00012489
Clé InChI SWVMLNPDTIFDDY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-phenylalanine methyl ester hydrochloride, h-phe-ome.hcl, methyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, unii-47hk4y94ja, h-phe-ome hcl, h-phe-ome hydrochloride, l-phenylalanine, methyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine methyl ester hcl
CID PubChem 75736
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Note relative au nom 98%
Point de fusion 156.0°C to 160.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Quantité 10 g
Beilstein 14,499
Conditions de rotation spécifiques + 37.00 (20.00°C c=2,C2H5OH)
Rotation spécifique + 37.00
Nom IUPAC méthyl (2S)-2-amino-3-phénylpropanoate ; chlorhydrate
Poids de la formule 215.68
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine