Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-phénylalanine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470323
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470323 50 g 50g
11460323 10 g 10g
11480323 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470323 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11455.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7524-50-7 | C10H14ClNO2 | 215.68 g/mol
Methyl L-phenylalaninate hydrochloride is used in pharmaceutical, food,animal feed,cosmetic,bio-chemical research etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de méthyle L-phénylalaninate est utilisé dans la recherche pharmaceutique, alimentaire, animale, cosmétique, bio-chimique, etc.
Solubilité
Il est soluble dans le méthanol. (Solution incolore transparente 5 mg/ml)
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7524-50-7
Formule moléculaire C10H14ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.68
Numéro MDL MFCD00012489
Clé InChI SWVMLNPDTIFDDY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-phenylalanine methyl ester hydrochloride, h-phe-ome.hcl, methyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, unii-47hk4y94ja, h-phe-ome hcl, h-phe-ome hydrochloride, l-phenylalanine, methyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine methyl ester hcl
CID PubChem 75736
Nom IUPAC méthyl (2S)-2-amino-3-phénylpropanoate ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Point de fusion 158°C to 162°C
Beilstein 3597948
Informations sur la solubilité It is soluble in methanol. (5mg/ ml-clear colorless solution)
Quantité 50 g
Poids de la formule 215.68
Rotation optique +37° (c=2 in ethanol)
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 99%