Learn More
Chlorhydrate de L-phénylalanine méthyl ester, TRC
Code produit 30416149
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30416149 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30416149 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP31942610G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Phenylalanine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 7524-50-7
Formule moléculaire C10H13NO2.HCl
Quantité 10 g
Synonyme L-Phenylalanine','methyl ester','hydrochloride (1:1), Alanine','phenyl-','methyl ester','hydrochloride','L- (7CI,8CI), L-Phenylalanine','methyl ester','hydrochloride (9CI), (2S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid methyl ester hydrochloride, (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid methyl ester hydrochloride, (S)-Phenylalanine methyl ester hydrochloride, Methyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, Methyl (S)-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, Methyl (S)-phenylalaninate hydrochloride, Methyl L-phenylalaninate hydrochloride, NSC 194642, Phenylalanine hydrochloride methyl ester, Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
Nom IUPAC méthyl (2S)-2-amino-3-phénylpropanoate ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 215.677
Poids de la formule 215.0713