Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Phenylalanine |
| CAS | 63-91-2 |
| Formule moléculaire | C9H11NO2 |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Synonyme | l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh |
| Clé InChI | COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O |
| Nom IUPAC | Acide 2-amino-3-phénylpropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 165.19 |
| Quantité | 1 kg |
| Afficher plus |