Learn More
L-phénylalaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484653
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité unitSize
11484653 1 g 1g
11494653 5 g 5g
11404663 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11484653 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11586.03
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 3182-95-4 | C9H13NO | 151.21 g/mol
L-Phenylalaninol acts as an antiulcer agent that reduces the secretion of gastric acid and prevents ulcer formation. It inhibits intestinal absorption of L-phenylalanine making it a prospective treatment for phenylketonuria. Further, it reacts with nitriles to form oxazolines, which finds application in palladium-catalyzed allylic substitution. In addition to this, it is also used in amidation for chiral resolution and nicotinamide adenine dinucleotide modeling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le L-phénylalaninol agit à l’instar d’un agent anti-ulcéreux en réduisant la sécrétion d’acide gastrique et en prévenant la formation d’ulcères. Il inhibe l’absorption intestinale de la L-phénylalanine, ce qui en fait un traitement prospectif de la phénylcétonurie. En outre, il réagit avec les nitriles pour former des oxazolines, et trouve une application dans la substitution allylique catalysée par du palladium. Par ailleurs, il est également utilisé dans l’amidation pour la résolution chirale et la modélisation du nicotinamide adénine dinucléotide (NAD).
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’acétate d’éthyle, l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 3182-95-4
Formule moléculaire C9H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 151.21
Numéro MDL MFCD00004732
Clé InChI STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N
Synonyme l-phenylalaninol, s-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s---2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, h-phenylalaninol, h-phe-ol, 2s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, phenylalaninol, --l-phenylalaninol, l-phenyl alaninol
CID PubChem 447213
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-phénylpropan-1-ol
SMILES N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau L-Phenylalaninol
Point de fusion 89°C to 94°C
Quantité 1 g
Rotation optique −23° (c=5 in ethanol)
Numéro UN UN3259
Beilstein 2208238
Poids de la formule 151.21
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.