Learn More
L-Phénylalaninol, TRC
Code produit 30410954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410954 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410954 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP31952025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Phenylalaninol
CAS 3182-95-4
Formule moléculaire C9H13NO
Quantité 25 g
Synonyme (betaS)-beta-Amino-benzenepropanol, L-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, ((1S)-1-Hydroxymethyl-2-phenylethyl)amine, (2S)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-glycinol, (S)-2-Amino-1-hydroxy-3-phenylpropane, (S)-2-Benzylethanolamine
Formule InChI InChI=1S/C9H13NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m0/s1
SMILES N[C@H](CO)Cc1ccccc1
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-phénylpropan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 151.21
Poids de la formule 151.0997