Learn More
L-Phénylglycinol, TRC
Code produit 30422657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30422657 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3273005G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Phenylglycinol
CAS 20989-17-7
Formule moléculaire C8 H11 N O
Quantité 5 g
Synonyme Benzeneethanol','β-amino-','(βS)-, Benzeneethanol','β-amino-','(S)-, Phenethyl alcohol','β-amino-','L- (8CI), (βS)-β-Aminobenzeneethanol, (+)-(S)-2-Amino-2-phenylethanol, (+)-2-Amino-2-phenylethanol, (+)-Phenylglycinol, (+)-α-Phenylglycinol, (1S)-2-Amino-2-phenylethanol, (1S)-2-Hydroxy-1-phenylethylamine, (2S)-2-Amino-2-phenyl-1-ethanol, (2S)-2-Amino-2-phenylethan-1-ol, (2S)-2-Amino-2-phenylethanol, (2S)-2-Phenyl-2-aminoethanol, (2S)-Phenylglycinol, (S)-(+)-2-Amino-2-phenylethanol, (S)-(+)-2-Phenylglycinol, (S)-(+)-Phenylglycinol, (S)-1-Phenyl-2-hydroxyethylamine, (S)-2-Amino-2-phenylethan-1-ol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol, (S)-2-Phenylethanolamine, (S)-2-Phenylglycinol, (S)-Phenylglycinol, (S)-α-Aminophenylethanol, (S)-β-Aminobenzeneethanol, L-Phenylglycinol, L-α-Phenylglycinol, L-β-Aminophenethyl alcohol, [(S)-2-Hydroxy-1-phenylethyl]amine
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m1/s1
SMILES N[C@H](CO)c1ccccc1
Nom IUPAC (2S)-2-amino-2-phényléthanol
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Poids de la formule 137.0841