Learn More
Acide L-pipécolique, > 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11407132 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11407132 25 mg -
11417132 100 mg -
11427132 250 mg -
11437132 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11407132 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215189825
Identifiants chimiques
CAS 3105-95-1
Formule moléculaire C6H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Numéro MDL MFCD00005981
Clé InChI HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-pipecolic acid, s-piperidine-2-carboxylic acid, l-homoproline, h-hopro-oh, l-pipecolinic acid, l-pipecolate, 2s-piperidine-2-carboxylic acid, s-pipecolic acid, l--pipecolinic acid, l-piperidine-2-carboxylic acid
CID PubChem 439227
ChEBI CHEBI:30913
SMILES OC(=O)C1CCCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Pipecolic Acid
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage >99%
Quantité 25 mg
Nom IUPAC Acide pipéridine-2-carboxylique
Poids de la formule 129.2
Forme physique Solid
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Pipecolic Acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Pipecolic Acid