Learn More
L-Pipecolic acid, MedChemExpress
Description
L-Pipecolic acid (H-HoPro-OH) is a breakdown product of lysine, accumulates in body fluids of infants with generalized genetic peroxisomal disorders, such as Zellweger syndrome, neonatal adrenoleukodystrophy.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Pipecolic acid |
| CAS | 3105-95-1 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C6H11NO2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | H-HoPro-OH |
| Informations sur la solubilité | H2O : 100 mg/mL (774.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (7.74 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C([C@H]1NCCCC1)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 129.16 |
| Afficher plus |