Learn More
L(-)-Pipecolinic acid, 99%, ACROS Organics™
Code produit 10194840 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10194840 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10194840 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 218081000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Pipecolinic acid
Note relative au nom 99%
CAS 3105-95-1
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H11NO2
Numéro MDL MFCD00005981
Quantité 100 mg
Beilstein 22, 8
Merck Index 14, 7458
Conditions de rotation spécifiques −27.50° (24°C c=5,H2O)
Rotation spécifique -24° to -27.5° (24°C, 589nm) (c=5, H2O)
Synonyme l-pipecolic acid, s-piperidine-2-carboxylic acid, l-homoproline, h-hopro-oh, l-pipecolinic acid, l-pipecolate, 2s-piperidine-2-carboxylic acid, s-pipecolic acid, l--pipecolinic acid, l-piperidine-2-carboxylic acid
Clé InChI HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(=O)C1CCCCN1
Nom IUPAC Acide pipéridine-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
CID PubChem 439227
ChEBI CHEBI:30913
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Fine Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(-)-Pipecolinic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.