Learn More
Acide L-Pipecolinique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368256
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11368256 5 g 5g
11358256 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368256 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15373.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3105-95-1 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
L-Pipecolinic acid is involved in synaptic transmission in the central nervous system. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide L-pipécolinique est impliqué dans la transmission synaptique dans le système nerveux central. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3105-95-1
Formule moléculaire C6H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Numéro MDL MFCD00005981
Clé InChI HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-pipecolic acid, s-piperidine-2-carboxylic acid, l-homoproline, h-hopro-oh, l-pipecolinic acid, l-pipecolate, 2s-piperidine-2-carboxylic acid, s-pipecolic acid, l--pipecolinic acid, l-piperidine-2-carboxylic acid
CID PubChem 439227
ChEBI CHEBI:30913
Nom IUPAC Acide pipéridine-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1CCCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Pipecolinic acid
Point de fusion ∽270°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 81093
Merck Index 14,7458
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique −26° (c=1 in Water)
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté 99%