Learn More
Hydrogénotartrate de L(+)-potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10330594 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10330594 250 g Flacon en plastique 250g
10246420 1 kg Flacon en plastique 1kg
10196773 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10330594 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 222672500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.50€
    25.70€ / 250g
    Économisez 0.80€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 868-14-4 | C4H5KO6 | 188.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 868-14-4
Formule moléculaire C4H5KO6
Poids moléculaire (g/mol) 188.18
Numéro MDL MFCD00065392,MFCD00071626,MFCD00064206
Clé InChI KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
Synonyme potassium bitartrate, l +-potassium hydrogen tartrate, potassium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monopotassium tartrate, potassium acid tartrate, kaliumtartrat, potassium hydrogentartrate, 1-potassium hydrogentartrate, ksc657e1t, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, potassium salt 1:1
CID PubChem 24193652
Nom IUPAC 2,3-acide dihydroxybutanedioïque ; potassium
SMILES [K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Potassium hydrogen tartrate
Couleur Incolore ou blanc
Densité 1.9500g/mL
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire KO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Quantité 250 g
Beilstein 03, 529
Merck Index 15, 7736
Gravité spécifique 1.95
Conditions de rotation spécifiques + 32.50 (20.00°C c=10,1N NaOH)
Rotation spécifique + 32.50
Poids de la formule 188.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre