Learn More
L-Proline, réactif de culture cellulaire, ≥ 99%, MP Biomedicals™
Code produit 11421991 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421991 1 kg -
11401991 25 g -
11411991 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11421991 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219472891
 Article restreint
Expédition estimée: 16-02-2027
L-Proline, réactif de culture cellulaire, ≥ 99 % est utilisé dans les milieux de culture cellulaire et comme composant de la solution d'acides aminés non essentiels MEM.
  • La L-proline est utilisée dans les milieux de culture cellulaire.
  • La L-proline est également un composant de la solution d'acides aminés non essentiels MEM.
Identifiants chimiques
CAS 147-85-3
Formule moléculaire C5H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 115.13
Numéro MDL MFCD00064318
Clé InChI ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
CID PubChem 145742
ChEBI CHEBI:17203
Nom IUPAC Acide pyrrolidine-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1CCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Proline
Point de fusion 221 °C
Note relative au nom Hydroxy-L-proline sans
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau, 162 000 mg/L à 25 °C
Densité 1,064 g/mL à 24 °C
Quantité 1 kg
Poids de la formule 115.1
Rotation optique -82° à -85° (c=1,6, eau)
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Culture cellulaire
Forme physique Poudre
pKa 1,95 (OHN), 10,64 (NH2)
Afficher plus Afficher moins
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.