Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Proline |
| Note relative au nom | Biologie et analyse cellulaires |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | >99% |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 115.13 |
| Pourcentage de pureté | >99% |
| Qualité | Culture cellulaire |
| Forme physique | Poudre |