Learn More
L-Proline, 99 %, MP Biomedicals , MP Biomedicals
Code produit 11486082 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11486082 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11486082 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210273025
 Article restreint
Expédition estimée: 16-02-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Proline, 99%
Note relative au nom Hydroxy-L-proline sans
CAS 147-85-3
Formule moléculaire C5H9NO2
Numéro MDL MFCD00064318
Synonyme l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
Clé InChI ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(=O)C1CCCN1
Nom IUPAC Acide pyrrolidine-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 115.13
Quantité 25 g
CID PubChem 145742
ChEBI CHEBI:17203
Poids de la formule 115.13
Forme physique Cristalline