Learn More
L-proline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459512 500 g 500g
11439512 25 g 25g
11449512 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459512 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10199.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.64€
    405.65€ / 500g
    Économisez 85.99€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 147-85-3 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
L-Proline is used as asymmetric catalysts in organic synthesis and asymmetric aldol cyclization. It is involved in the Michael addition of dimethyl malonate to alfa-beta-unsaturated aldehydes. It is a precursor of hydroxyproline in collagen. It is an active component of collagen and involved in the proper functioning of joints and tendons. It finds uses in pharmaceutical, biotechnological applications due to its osmoprotectant property. Further, it is used with ninhydrin in the chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-proline est utilisée comme catalyseur asymétrique en synthèse organique et pour la cyclisation asymétrique aldolique. Elle est impliquée dans la réaction d’addition de Michael avec ajout de malonate de diméthyle à des aldéhydes alpha-bêta-insaturés. C’est un précurseur de l’hydroxyproline dans le collagène. C’est un composant actif du collagène et elle participe au bon fonctionnement des articulations et des tendons. Elle est employée dans des applications pharmaceutiques et biotechnologiques en raison de ses propriétés osmoprotectrices. De plus, elle s’utilise avec la ninhydrine en chromatographie.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol. Insoluble dans l’éther, le butanol et l’isopropanol.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147-85-3
Formule moléculaire C5H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 115.13
Numéro MDL MFCD00064318
Clé InChI ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
CID PubChem 145742
ChEBI CHEBI:17203
Nom IUPAC pyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Proline
Point de fusion ∼225°C (decomposition)
Beilstein 80810
Merck Index 14,7780
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol. Insoluble in ether,butanol and isopropanol.
Densité 1.36
Quantité 500 g
Poids de la formule 115.13
Rotation optique −84° (c=1 in water)
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 99%