Learn More
L-Proline, MedChemExpress
Code produit 16442708
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16442708 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16442708 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYY0252
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress L-Proline is one of the twenty amino acids used in living organisms as the building blocks of proteins.
L-Proline is one of the twenty amino acids used in living organisms as the building blocks of proteins.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Proline
CAS 147-85-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H9NO2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (434.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H]1NCCC1
Poids moléculaire (g/mol) 115.13
Poids de la formule 115.13
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism