Learn More
L-proline, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Code produit 15346937 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15346937 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15346937 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 208706
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Proline
CAS 147-85-3
Formule moléculaire C5H9NO2
Conditionnement Flacon poly
Numéro MDL MFCD00064318
Synonyme l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
Clé InChI ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(=O)C1CCCN1
Nom IUPAC pyrrolidine-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 115.13
Quantité 1 kg
CID PubChem 145742
ChEBI CHEBI:17203
Poids de la formule 115.13
Qualité Multiofficinal / USP