Learn More
L-Proline-N-Fmoc, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Proline-N-Fmoc |
| CAS | 71989-31-6 |
| Formule moléculaire | C20H19NO4 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | (2S)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid','1-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester, (S)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid','1-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester, (S)-N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)proline, Fluorenylmethoxycarbonylproline, Fmoc-L-Pro-OH, Fmoc-L-proline, Fmoc-Pro-OH, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-proline, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)proline, N-FMOC-L-proline, NSC 334294 |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H19NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,22,23)/t18-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24 |
| Nom IUPAC | Acide (2S)-1-(9H-fluorén-9-ylméthoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 337.37 |
| Poids de la formule | 337.1314 |