Learn More
L-Proline, TRC
Code produit 30011637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011637 100 g 100g
30006950 10 g 10g
30007896 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011637 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP755995100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147-85-3
Formule moléculaire C5 H9 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 115.13
Synonyme Proline, (S)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, (-)-2-Pyrrolidinecarboxylic acid, (-)-Proline, (S)-(-)-Proline, (S)-2-Carboxypyrrolidine, (S)-2-Pyrrolidinecarboxylic acid, (S)-Proline, 2-Pyrrolidinecarboxylic acid, Carboxypyrrolidine, L-(-)-Proline, L-Pyrrolidine-2-carboxylic acid, L-α-Pyrrolidinecarboxylic acid, NSC 46703
Nom IUPAC (2S)-pyrrolidine-2-acide carboxylique
SMILES OC(=O)[C@@H]1CCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Proline
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Quantité 100 g
Poids de la formule 115.0633
Pourcentage de pureté >95%