Learn More
L(+)-prolinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10394262 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10394262 1 g Flacon en verre 1g
10255682 5 g Flacon en verre 5g
10775063 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10394262 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 418320010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 23356-96-9 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 23356-96-9
Formule moléculaire C5H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 101.149
Numéro MDL MFCD00005255
Clé InChI HVVNJUAVDAZWCB-YFKPBYRVSA-N
Synonyme l-prolinol, l-+-prolinol, s-pyrrolidin-2-ylmethanol, s-+-2-pyrrolidinemethanol, s-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-ylmethanol, l +-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-yl methanol, s-+-2-hydroxymethyl pyrrolidine, s-+-prolinol
CID PubChem 640091
Nom IUPAC [(2S)-pyrrolidin-2-yl]méthanol
SMILES C1CC(NC1)CO
Especificaciones
Nom chimique ou matériau L(+)-Prolinol
Spectre IR Authentique
Couleur Incolore à jaune
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4840 to 1.4880
Rotation spécifique + 31.00
Densité 1.0360g/mL
Conditions de rotation spécifiques +31° (20° (c=1,toluene))
Point d’ébullition 74.0°C to 76.0°C (2.0mmHg)
Quantité 1 g
Point d’éclair 86°C
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage 95%
Poids de la formule 101.15
Pourcentage de pureté 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(+)-Prolinol
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.