Learn More
L(+)-prolinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10775063 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10775063 25 g Flacon en verre 25g
10394262 1 g Flacon en verre 1g
10255682 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10775063 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 418320250
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 23356-96-9 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23356-96-9
Formule moléculaire C5H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 101.149
Numéro MDL MFCD00005255
Clé InChI HVVNJUAVDAZWCB-YFKPBYRVSA-N
Synonyme l-prolinol, l-+-prolinol, s-pyrrolidin-2-ylmethanol, s-+-2-pyrrolidinemethanol, s-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-ylmethanol, l +-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-yl methanol, s-+-2-hydroxymethyl pyrrolidine, s-+-prolinol
CID PubChem 640091
Nom IUPAC [(2S)-pyrrolidin-2-yl]méthanol
SMILES C1CC(NC1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Prolinol
Spectre IR Authentique
Couleur Incolore à jaune
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4840 to 1.4880
Rotation spécifique + 31.00
Densité 1.0360g/mL
Conditions de rotation spécifiques +31° (20° (c=1,toluene))
Point d’ébullition 74.0°C to 76.0°C (2.0mmHg)
Quantité 25 g
Point d’éclair 86°C
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage 95%
Poids de la formule 101.15
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(+)-Prolinol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.