Learn More
L-Pyroglutamic acid, MedChemExpress
Code produit 16451969
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16451969 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16451969 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY76082
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress L-Pyroglutamic acid is the levo-isomer of Pyroglutamic acid. L-Pyroglutamic acid is the biologically active enantiomer in humans. Pyroglutamic acid is an intermediate in glutathione metabolism.
L-Pyroglutamic acid is the levo-isomer of Pyroglutamic acid. L-Pyroglutamic acid is the biologically active enantiomer in humans. Pyroglutamic acid is an intermediate in glutathione metabolism.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Pyroglutamic acid
CAS 98-79-3
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H7NO3
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (774.53 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (774.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H](CC1)NC1=O
Poids moléculaire (g/mol) 129.11
Quantité 1 g
Poids de la formule 129.11
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solide
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism