Learn More
Acide L-Pyroglutamique, TRC
Code produit 30135877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135877 25 g 25g
30137168 100 g 100g
30012233 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135877 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP99748025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-79-3
Formule moléculaire C5 H7 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 129.11
Synonyme 5-Oxo-L-proline, Proline, 5-oxo-, L- (8CI), (-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (-)-Pyroglutamic acid, (2S)-5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, (5S)-2-Oxopyrrolidine-5-carboxylic acid, (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (S)-(-)-γ-Butyrolactam-γ-carboxylic acid, (S)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (S)-5-Oxo-1H-pyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid, (S)-5-Oxoproline, (S)-Pyroglutamic acid, 2-L-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, 2-Oxopyrrolidine-5(S)-carboxylic acid, 2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-pyrrolidinone, 5-Oxo-L-proline, 5-Oxoproline, 5-Pyrrolidinone-2-carboxylic acid, Ajidew A 100, Glutimic acid, Glutiminic acid, L-(-)-Pyroglutamic acid, L-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, L-5-Carboxy-2-pyrrolidinone, L-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid, L-5-Oxoproline, L-Glutamic acid, γ-lactam, L-Glutimic acid, L-Glutiminic acid, L-Pyroglutamic acid, L-Pyrrolidinonecarboxylic acid, L-Pyrrolidonecarboxylic acid, NSC 143034, Oxoproline, Oxopyrrolidinecarboxylic acid, PCA, PCA 50, Pidolic acid, Pidolidone, Pyroglutamic acid, Pyrrolidinonecarboxylic acid, Pyrrolidone-5-carboxylic acid, Pyrrolidonecarboxylic acid
Nom IUPAC Acide (2 S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylique
SMILES OC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pidolic acid
Formule InChI InChI=1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
Quantité 25 g
Poids de la formule 129.0426