Learn More
Acide L-Pyroglutamique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pidolic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1 |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 129.0426 |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |